Learn More
6-(méthylthio)purine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10328460 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10328460 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10328460 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 226560010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    84.35€
    73.65€ / 1g
    Économisez 10.70€
    12% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-(Methylthio)purine
Note relative au nom 98%
CAS 50-66-8
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 219.0°C to 223.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C6H6N4S
Numéro MDL MFCD00005576
Quantité 1 g
Synonyme 6-methylthio purine, 6-methylmercaptopurine, 6-methylthiopurine, 1h-purine, 6-methylthio, 6-methyl mp, purine, 6-methylthio, s-methyl-6-mercaptopurine, 6-methylsulfanyl-9h-purine, unii-6v404dv25o, thiopurine s-methylether
Clé InChI UIJIQXGRFSPYQW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CSC1=C2NC=NC2=NC=N1
Nom IUPAC 6-(méthylsulfanyl)-7H-purine
Poids moléculaire (g/mol) 166.20
CID PubChem 5778
ChEBI CHEBI:28279
Poids de la formule 166.21
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre