Learn More
Acide 6-(méthylthio)pyridine-3-boronique, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 15493797
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15493797 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15493797 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27873.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 06-11-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-(Methylthio)pyridine-3-boronic acid
CAS 321438-86-2
Formule moléculaire C6H8BNO2S
Numéro MDL MFCD03788238
Quantité 250 mg
Synonyme 2-methylthiopyridine-5-boronic acid, 6-methylthio pyridin-3-ylboronic acid, 2-methylthio-5-pyridinyl-boronic acid, 2-methylthio-pyridine-5-boronic acid, 6-methylthio pyridin-3-yl boronic acid, 6-methylsulphanyl pyridine-3-boronic acid, 6-methylthio pyridin-3-yl-3-boronic acid, 6-methylthio pyridine-3-boronic acid, 5-borono-2-methylmercapto pyridine, 6-methylsulfanyl pyridin-3-ylboronic acid
Clé InChI UXWKVPJOPVIIRU-UHFFFAOYSA-N
SMILES B(C1=CN=C(C=C1)SC)(O)O
Nom IUPAC Acide (6-méthylsulfanylpyridine-3-yl)boronique
Poids moléculaire (g/mol) 169.005
CID PubChem 2762705
Poids de la formule 169.01
Pourcentage de pureté 95%