Learn More
6-Méthyluracil, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11471227
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11471227 100 g 100g
11481227 500 g -
11491227 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11471227 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24191.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 626-48-2 | C5H6N2O2 | 126.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 626-48-2
Formule moléculaire C5H6N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 126.12
Numéro MDL MFCD00006028
Clé InChI SHVCSCWHWMSGTE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-methyluracil, 2,4-dihydroxy-6-methylpyrimidine, pseudothymine, 6-methylpyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 4-methyluracil, 6-methylpyrimidine-2,4-diol, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 6-methyl, uracil, 6-methyl, 6-methyl-2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 2,4-pyrimidinediol, 6-methyl
CID PubChem 12283
ChEBI CHEBI:74733
Nom IUPAC 6-méthyl-1H-pyrimidine-2,4-dione
SMILES CC1=CC(=O)NC(=O)N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Methyluracil
Point de fusion 317°C to 320°C
Quantité 100 g
Beilstein 115647
Merck Index 14,6133
Poids de la formule 126.12
Pourcentage de pureté 97%