Learn More
6-Méthyluracil, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11491227
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Unit Size:
100g
2500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11491227 2500 g 2500g
11471227 100 g 100g
11481227 500 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11491227 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B24191.0E
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 626-48-2 | C5H6N2O2 | 126.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 626-48-2
Formule moléculaire C5H6N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 126.12
Numéro MDL MFCD00006028
Clé InChI SHVCSCWHWMSGTE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-methyluracil, 2,4-dihydroxy-6-methylpyrimidine, pseudothymine, 6-methylpyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 4-methyluracil, 6-methylpyrimidine-2,4-diol, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 6-methyl, uracil, 6-methyl, 6-methyl-2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 2,4-pyrimidinediol, 6-methyl
CID PubChem 12283
ChEBI CHEBI:74733
Nom IUPAC 6-methyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
SMILES CC1=CC(=O)NC(=O)N1
Specifications
Nom chimique ou matériau 6-Methyluracil
Point de fusion 317°C to 320°C
Quantité 2500 g
Beilstein 115647
Merck Index 14,6133
Poids de la formule 126.12
Pourcentage de pureté 97%