Learn More
6-Méthyluracile, TRC
Code produit 30132859
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
50 g
Conditionnement:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30132859 50 g 50g
30005159 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30132859 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM33816050G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 626-48-2
Formule moléculaire C5 H6 N2 O2
Poids moléculaire (g/mol) 126.11
Synonyme 6-Methyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione, Uracil, 6-methyl- (8CI), 6-Methyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione, 2,4-Dihydroxy-6-methylpyrimidine, 6-Methylpyrimidine-2,4-diol, 6-Methyluracil, AWD 23-15, K 4, NSC 9456, Pseudothymine
Nom IUPAC 6-méthyl-1H-pyrimidine-2,4-dione
SMILES CC1=CC(=O)NC(=O)N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Methyluracil
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 50 g
Formule InChI InChI=1S/C5H6N2O2/c1-3-2-4(8)7-5(9)6-3/h2H,1H3,(H2,6,7,8,9)
Poids de la formule 126.0429
Pourcentage de pureté >95%