Learn More
6-morpholine-4-yl-pyridine-3-carbalaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 6-Morpholinonicotinaldehyde |
| % min. CAS | 96.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 250 mg |
| Nom IUPAC | 6-(morpholine-4-yl)pyridine-3-carbaldéhyde |
| Poids de la formule | 192.22 |
| Pourcentage de pureté | 97% |