Learn More
6-morpholine-4-ylpyridine-2-carbonitrile, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10422104
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10422104 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10422104 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC38316DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Morpholin-4-ylpyridine-2-carbonitrile
CAS 868755-53-7
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C10H11N3O
Numéro MDL MFCD08690244
Quantité 1 g
Synonyme 6-morpholinopicolinonitrile, 6-morpholin-4-yl pyridine-2-carbonitrile, 2-pyridinecarbonitrile,6-4-morpholinyl
Clé InChI WKDAOTSKEPJLCC-UHFFFAOYSA-N
SMILES N#CC1=NC(=CC=C1)N1CCOCC1
Nom IUPAC 6-morpholin-4-ylpyridine-2-carbonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 189.22
CID PubChem 18525738
Poids de la formule 189.22
Pourcentage de pureté 95%