Learn More
(6-Morpholino-3-pyridinyl)méthanol, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10521702
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10521702 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10417802 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10521702 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC17509CB
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 388088-73-1
Formule moléculaire C10H14N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 194.234
Numéro MDL MFCD03086115
Clé InChI NXKXCMMRCZMJRJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-morpholino-3-pyridinyl methanol, 6-morpholin-4-yl pyridin-3-yl methanol, 6-morpholinopyridin-3-yl methanol, 5-hydroxymethyl-2-morpholin-4-ylpyridine, 3-pyridinemethanol,6-4-morpholinyl, 6-morpholin-4-ylpyridin-3-yl methanol, 6-morpholin-4-yl-3-pyridyl methan-1-ol, 6-morpholin-4-yl pyridine-3-yl methanol
CID PubChem 2776465
Nom IUPAC (6-morpholine-4-ylpyridine-3-yl) méthanol
SMILES C1COCCN1C2=NC=C(C=C2)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau (6-Morpholino-3-pyridinyl)methanol
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 194.23
Pourcentage de pureté 95%