Learn More
6-Acide morpholinonicotinique, 95+ %, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 6-Morpholinonicotinic acid |
| Plage de pourcentage du dosage | 95% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 1 g |
| Poids de la formule | 208.22 |
| Pourcentage de pureté | 95% |