Learn More
6-morpholinopyridine-2-carbalaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10600274
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10600274 1 g Flacon en verre ambré 1g
10235754 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10600274 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC38304DA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 857283-88-6
Formule moléculaire C10H12N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 192.22
Numéro MDL MFCD08271893
Clé InChI PWJWHXJUKOZOGB-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 18525735
Nom IUPAC 6-morpholine-4-ylpyridine-2-carbalaldéhyde
SMILES O=CC1=NC(=CC=C1)N1CCOCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Morpholinopyridine-2-carbaldehyde
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Synonyme 6-morpholinopicolinaldehyde, 6-morpholinopyridine-2-carbaldehyde, 6-morpholin-4-yl pyridine-2-carbaldehyde, 6-morpholin-4-yl pyridine-2-carboxaldehyde, 4-6-formylpyridin-2-yl morpholine, 2-pyridinecarboxaldehyde,6-4-morpholinyl, 2-pyridinecarboxaldehyde, 6-4-morpholinyl, 6-morpholin-4-yl-pyridine-2-carbaldehyde, 6-morpholin-4-yl-pyridine-2-carboxaldehyde, 6-morpholin-4-yl pyridine-2-carboxaldehyd
Poids de la formule 192.22
Pourcentage de pureté 97%