Learn More
6-(N-Boc-methylamino)-5-methylpyridine-3-acide boronique, ester de pinacol, 95 %
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 6-(N-Boc-methylamino)-5-methylpyridine-3-boronic acid pinacol ester |
| Point de fusion | 152°C to 155°C |
| Quantité | 250 mg |
| Poids de la formule | 348.25 |
| Pourcentage de pureté | 95% |