Learn More
Ester pinacolique d’acide boronique de 6-(N-Boc-méthylamino)pyridine-3-, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15467685
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15467685 250 mg 250mg
11327269 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15467685 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27430.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1032758-87-4 | C17H27BN2O4 | 334.223 g/mol
Used in the synthesis of organic compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Employé dans la synthèse de composés organiques.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1032758-87-4
Formule moléculaire C17H27BN2O4
Poids moléculaire (g/mol) 334.223
Numéro MDL MFCD09037484
Clé InChI QGBJKHALDLKAGX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butyl methyl 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl carbamate, 6-boc-methylamino pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 6-n-boc-methylamino pyridine-3-boronic acid pinacol ester, tert-butyl n-methyl-n-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl carbamate, tert-butyl n-methyl-n-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl carbamate, tert-butyl n-methyl-n-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl carbamate, 6-tert-butoxycarbonyl methyl amino pyridin-3-yl boronic acid pinacol ester, tert-butyl methyl 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine-2-yl carbamate, tert-butylmethyl 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl carbamate
CID PubChem 44541676
Nom IUPAC tert-butyle N-méthyle-N-[5-(4,4,5,5-tétraméthyle-1,3,2-dioxaborolane-2-yl)pyridine-2-yl]carbamate
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CN=C(C=C2)N(C)C(=O)OC(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-(N-Boc-methylamino)pyridine-3-boronic acid pinacol ester
Point de fusion 112°C to 119°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 334.22
Pourcentage de pureté 95%