Learn More
Invitrogen™ 6-NBDG (6-(N-(7-Nitrobenz-2-oxa-1,3-diazol-4-yl)amino)-6-Deoxyglucose)
Code produit 11569126
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11569126 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11569126 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur N23106
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
6-NBDG (6-(N-(7-nitrobenz-2-oxa-1,3-diazol-4-yl)amino)-6-désoxyglucose)
6-NBDG is a fluorescent nonhydrolyzable glucose analog that has been used to monitor glucose uptake and transport in live cells. Although sensitive to its environment NBD fluorescence typically displays excitation/emission maxima of ∼465/540 nm and can be visualized using optical filters designed for fluorescein.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Orange
Contenu et stockage Conserver au congélateur (entre -5°C et -30°C) et à l’abri de la lumière.
Description 6-NBDG (6-(N-(7-nitrobenz-2-oxa-1,3-diazol-4-yl)amino)-6-désoxyglucose)
Méthode de détection Absorbance
Forme Solide
Gamme de produits Life Technologies
Quantité 5 mg