Learn More
6-Nitro-1,3-dihydroisobenzofuran1-one, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10799035
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
100 g
Conditionnement:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10799035 50 g 50g
10255864 10 g 10g
10250405 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10799035 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur KM08350EE
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
Chemical Identifiers
CAS 610-93-5
Formule moléculaire C8H5NO4
Poids moléculaire (g/mol) 179.13
Numéro MDL MFCD00033529
Clé InChI RNWGZXAHUPFXLL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-nitrophthalide, 6-nitroisobenzofuran-1 3h-one, 6-nitro-3h-isobenzofuran-1-one, 6-nitro-1,3-dihydroisobenzofuran-1-one, 6-nitro-1 3h-isobenzofuranone, 6-nitro-2-benzofuran-1 3h-one, 1 3h-isobenzofuranone, 6-nitro, 6-nitro-3-hydroisobenzofuran-1-one, 6-nitro-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-one, 6-nitrophtalide
CID PubChem 223584
Nom IUPAC 6-nitro-1,3-dihydro-2-benzofurane-1-one
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C2COC(=O)C2=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau 6-Nitro-1, 3-dihydroisobenzofuran-1-one
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 50 g
Poids de la formule 179.13
Pourcentage de pureté 97%