Learn More
6-nitro-2(3H)-benzoxazolone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11312999
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11312999 5 g 5g
11302999 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11312999 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27796.06
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 4694-91-1 | C7H4N2O4 | 180.119 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4694-91-1
Formule moléculaire C7H4N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 180.119
Numéro MDL MFCD00463755
Clé InChI JGYJZHYTADCWIK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-nitrobenzo d oxazol-2 3h-one, 6-nitro-2-benzoxazolinone, 2 3h-benzoxazolone, 6-nitro, 6-nitrobenzoxazolinone, 6-nitro benzoxazolinone, 6-nitro-3h-benzooxazol-2-one, 6-nitrobenzoxazol-2 3h-one, 6-nitrobenzoxazolone, 6-nitrobenzoxazole-2 3h-one, 6-nitro-1,3-benzoxazol-2 3h-one
CID PubChem 78419
Nom IUPAC 6-nitro-3H-1,3-benzoxazol-2-one
SMILES C1=CC2=C(C=C1[N+](=O)[O-])OC(=O)N2
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Nitro-2(3H)-benzoxazolone
Point de fusion 244°C to 249°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 180.12
Pourcentage de pureté 98%