Learn More
6-Nitro-2H-chromen-2-one, 97%, Maybridge
Code produit 10642243
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10642243 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10642243 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur BTB12331EA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Nitro-2H-chromen-2-one
CAS 2725-81-7
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Formule moléculaire C9H5NO4
Numéro MDL MFCD00016973
Quantité 10 g
Synonyme 6-nitrocoumarin, 6-nitro-2h-chromen-2-one, 6-nitro-2-benzopyrone, 2h-1-benzopyran-2-one, 6-nitro, acmc-20abd6, maybridge1_002226, amtgc084, 6-nitro-2h-chromen-2-one #, 2h-1-benzopyran-2-one,6-nitro, 6-hydroxy oxido amino-2h-chromen-2-one
Clé InChI RMERXEXZXIVNBF-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC2=C(C=CC(=O)O2)C=C1[N+](=O)[O-]
Nom IUPAC 6-nitrochromen-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 191.142
CID PubChem 75944
Poids de la formule 191.14
Pourcentage de pureté 97%