Learn More
6-Nitro-3,4-dihydro-2 H-1,4-benzoxazine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15466787
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15466787 250 mg 250mg
15456787 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15466787 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33900.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 28226-22-4 | C8H8N2O3 | 180.163 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 28226-22-4
Formule moléculaire C8H8N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 180.163
Numéro MDL MFCD07698591
Clé InChI GZAJZBARYACGSO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-nitro-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 oxazine, 2h-1,4-benzoxazine,3,4-dihydro-6-nitro, 2h-1,4-benzoxazine, 3,4-dihydro-6-nitro, 6-nitro-2,3-dihydrobenz-1,4-oxazine, 6-nitro-2h,3h,4h-benzo e 1,4-oxazine, 6-nitro-3,4-dihydro-2h-1,4 benzoxazine, 6-nitro-3,4-dihydro-2h-benzo 1,4 oxazine, 3,4-dihydro-6-nitro-2h-benzo b 1,4 oxazine, 1-1,3 dioxolan-2-ylmethyl-1h-pyrazole-4-boronicacid,pinacolester
CID PubChem 7062225
Nom IUPAC 6-nitro-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
SMILES C1COC2=C(N1)C=C(C=C2)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Nitro-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
Point de fusion 117°C to 119°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 180.2
Pourcentage de pureté 97%