Learn More
6-Nitro-4-quinazolone, TRC
Code produit 30483548
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30483548 100 mg
30478447 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30483548 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN596450100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6943-17-5
Formule moléculaire C8H5N3O3
Poids moléculaire (g/mol) 191.14
Synonyme 6-Nitro-3H-quinazolin-4-one, 6-Nitro-4(1H)-quinazolinone, 6-Nitroquinazolin-4-ol, 6-Nitro-3,4-dihydroquinazolin-4-one, NSC 51669
Nom IUPAC 6-nitro-1H-quinazoline-4-one
SMILES [O-][N+](=O)c1ccc2NC=NC(=O)c2c1
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Nitro-4-quinazolone
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C8H5N3O3/c12-8-6-3-5(11(13)14)1-2-7(6)9-4-10-8/h1-4H,(H,9,10,12)
Poids de la formule 191.0331