Learn More
6-nitrobenzothiazole, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11493354
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
50 g
Conditionnement:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11493354 50 g 50g
11344639 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11493354 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10634.18
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 2942-06-5 | C7H4N2O2S | 180.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2942-06-5
Formule moléculaire C7H4N2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 180.18
Numéro MDL MFCD00014569
Clé InChI QLUFBCVWKTWKBF-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC 6-nitro-1,3-benzothiazole
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Nitrobenzothiazole
Point de fusion 173°C to 177°C
Quantité 50 g
Beilstein 7824
Synonyme 6-nitrobenzothiazole, 6-nitrobenzo d thiazole, benzothiazole, 6-nitro, 6-nitro-benzothiazole, pubchem21845, acmc-1ciqi, #, benzothiazole, 6-nitro-6ci,7ci,8ci,9ci
SMILES C1=CC2=C(C=C1[N+](=O)[O-])SC=N2
CID PubChem 76256
Poids de la formule 180.18
Pourcentage de pureté ≥98%