Learn More
6-Nitrobenzothiazole, TRC
Code produit 30465795
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30465795 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30465795 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN4935805G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Nitrobenzothiazole
CAS 2942-06-5
Formule moléculaire C7H4N2O2S
Quantité 5 g
Synonyme NSC 170646
Formule InChI InChI=1S/C7H4N2O2S/c10-9(11)5-1-2-6-7(3-5)12-4-8-6/h1-4H
SMILES [O-][N+](=O)c1ccc2ncsc2c1
Nom IUPAC 6-nitro-1,3-benzothiazole
Poids moléculaire (g/mol) 180.18
Poids de la formule 179.9993