Learn More
6-Nitrobenzothiazole, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 6-Nitrobenzothiazole |
| CAS | 2942-06-5 |
| Formule moléculaire | C7H4N2O2S |
| Quantité | 50 g |
| Synonyme | NSC 170646 |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H4N2O2S/c10-9(11)5-1-2-6-7(3-5)12-4-8-6/h1-4H |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1ccc2ncsc2c1 |
| Nom IUPAC | 6-nitro-1,3-benzothiazole |
| Poids moléculaire (g/mol) | 180.18 |
| Poids de la formule | 179.9993 |