Learn More
6-nitrocoumarine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11492517
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11492517 5 g 5g
11402527 25 g 25g
11412527 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11492517 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14792.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2725-81-7 | C9H5NO4 | 191.142 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2725-81-7
Formule moléculaire C9H5NO4
Poids moléculaire (g/mol) 191.142
Numéro MDL MFCD00016973
Clé InChI RMERXEXZXIVNBF-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 75944
Nom IUPAC 6-nitrochromen2-one
SMILES C1=CC2=C(C=CC(=O)O2)C=C1[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Nitrocoumarin
Point de fusion 186°C to 190°C
Odeur Odorless
Quantité 5 g
Beilstein 166079
Synonyme 6-nitrocoumarin, 6-nitro-2h-chromen-2-one, 6-nitro-2-benzopyrone, 2h-1-benzopyran-2-one, 6-nitro, acmc-20abd6, maybridge1_002226, amtgc084, 6-nitro-2h-chromen-2-one #, 2h-1-benzopyran-2-one,6-nitro, 6-hydroxy oxido amino-2h-chromen-2-one
Poids de la formule 191.14
Pourcentage de pureté ≥98%