Learn More
6-Nitrophthalide, 97%, ACROS Organics™
Code produit 10061751 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
1 g ; Flacon en verre
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10061751 1 g ; Flacon en verre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10061751 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 331950010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Nitrophthalide
Note relative au nom 97%
CAS 610-93-5
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 140°C to 145°C
Couleur Jaune
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C8H5NO4
Numéro MDL MFCD00033529
Quantité 1 g
Beilstein 17, 313
Synonyme 6-nitrophthalide, 6-nitroisobenzofuran-1 3h-one, 6-nitro-3h-isobenzofuran-1-one, 6-nitro-1,3-dihydroisobenzofuran-1-one, 6-nitro-1 3h-isobenzofuranone, 6-nitro-2-benzofuran-1 3h-one, 1 3h-isobenzofuranone, 6-nitro, 6-nitro-3-hydroisobenzofuran-1-one, 6-nitro-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-one, 6-nitrophtalide
Clé InChI RNWGZXAHUPFXLL-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C2COC(=O)C2=C1
Nom IUPAC 6-nitro-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-one
Poids moléculaire (g/mol) 179.13
CID PubChem 223584
Poids de la formule 179.13
Pourcentage de pureté ≥96.0%
Forme physique Crystalline Powder