Learn More
6-nitrophtalide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11424287
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11424287 25 g 25g
11404287 1 g 1g
11414287 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11424287 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20375.14
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 610-93-5 | C8H5NO4 | 179.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 610-93-5
Formule moléculaire C8H5NO4
Poids moléculaire (g/mol) 179.13
Numéro MDL MFCD00033529
Clé InChI RNWGZXAHUPFXLL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-nitrophthalide, 6-nitroisobenzofuran-1 3h-one, 6-nitro-3h-isobenzofuran-1-one, 6-nitro-1,3-dihydroisobenzofuran-1-one, 6-nitro-1 3h-isobenzofuranone, 6-nitro-2-benzofuran-1 3h-one, 1 3h-isobenzofuranone, 6-nitro, 6-nitro-3-hydroisobenzofuran-1-one, 6-nitro-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-one, 6-nitrophtalide
CID PubChem 223584
Nom IUPAC 6-nitro-3H-2-benzofuran-1-one
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C2COC(=O)C2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Nitrophthalide
Point de fusion 140°C to 146°C
Quantité 25 g
Poids de la formule 179.13
Pourcentage de pureté 97%