Learn More
Alcool 6-nitropipéronyle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11413657
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11413657 25 g 25g
11403657 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11413657 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18140.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 15341-08-9 | C8H7NO5 | 197.15 g/mol
6-Nitropiperonyl alcohol is used as an organic chemical synthesis intermediate. It is also used as a biochemical for proteomics research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’alcool 6-nitropipéronyle est utilisé comme intermédiaire de synthèse chimique organique. Il est également utilisé comme biochimique pour la recherche protéomique.
Remarques
Sensible à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15341-08-9
Formule moléculaire C8H7NO5
Poids moléculaire (g/mol) 197.15
Numéro MDL MFCD00005825
Clé InChI LJXBRPHBDWIHPR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-nitropiperonyl alcohol, 6-nitrobenzo d 1,3 dioxol-5-yl methanol, 3,4-methylenedioxy-6-nitrobenzyl alcohol, 6-nitro-3,4-methylenedioxybenzyl alcohol, 6-nitro-1,3-benzodioxol-5-yl methanol, 6-nitro-2h-1,3-benzodioxol-5-yl methanol, 6-nitro-1,3-benzodioxole-5-methanol, 1,3-benzodioxole-5-methanol,6-nitro, 1,3-benzodioxole-5-methanol, 6-nitro, 6-nitro-1,3-benzodioxol-5-yl methanol #
CID PubChem 519111
Nom IUPAC (5-nitro-2H-1,3-benzodioxol-4-yl)méthanol
SMILES OCC1=C2OCOC2=CC=C1[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Nitropiperonyl alcohol
Point de fusion 121°C to 125°C
Quantité 25 g
Beilstein 13749
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 197.15
Pourcentage de pureté ≥98%