Learn More
Alcool 6-nitropiperonylique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 6-Nitropiperonyl Alcohol |
| Quantité | 50 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H7NO5/c10-3-5-1-7-8(14-4-13-7)2-6(5)9(11)12/h1-2,10H,3-4H2 |
| Poids de la formule | 197.0324 |