Learn More
6-Nitropyridine-2-carboxylic acid, 95%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 6-Nitropyridine-2-carboxylic acid |
| CAS | 26893-68-5 |
| Formule moléculaire | C6H4N2O4 |
| Numéro MDL | MFCD04114205 |
| Quantité | 1 g |
| SMILES | [N+](=O)([O-])C1=CC=CC(=N1)C(=O)O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 168.11 |
| Pourcentage de pureté | 95% |