Learn More
6-Nitropyridine-2-acide carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15437577
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15437577 250 mg 250mg
15427577 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15437577 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H35766.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 26893-68-5
Formule moléculaire C6H4N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 168.108
Numéro MDL MFCD04114205
Clé InChI MIHFOFLNJIPDRY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-nitropyridine-2-carboxylic acid, 6-nitropicolinic acid, 6-nitro-2-pyridinecarboxylic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 6-nitro, picolinic acid, 6-nitro, 2-carboxy-6-nitropyridine, 2-pyridinecarboxylicacid, 6-nitro
CID PubChem 578841
SMILES C1=CC(=NC(=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Nitropyridine-2-carboxylic acid
Point de fusion 170°C to 173°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 168.11
Pourcentage de pureté 97%