Learn More
6-nitroveratraldéhyde, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11437047
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11437047 25 g 25g
11427047 5 g 5g
11394629 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11437047 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14415.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 20357-25-9 | C9H9NO5 | 211.17 g/mol
6-Nitroveratraldehyde has been used in the preparation of no-carrier-added 6-18F-fluoro-L-dopa, fundamental tracer for cerebral positron emission tomography studies of dopaminergic system in humans and o-nitroaryl-bis(5-methylfur-2-yl)methanes, versatile synthons for the synthesis of nitrogen-containing heterocycles. DMNB is also an enzyme involved in the non-homologous end-joining (NHEJ) pathway of double-stranded DNA break (DSB) repair. It is also used for synthesizing analogs of alpha-asarone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 6-nitrovératraldéhyde est utilisé dans la préparation de 6-18F-fluoro-L-dopa sans ajout de porteur, un traceur fondamental dans les études avec tomographie par émission de positrons cérébraux du système dopaminergique chez l’homme et la préparation de méthanes o-nitroaryl-bis(5-méthylfur-2-yl), synthons polyvalents pour la synthèse d’hétérocycles contenant de l’azote. Le DMNB est également une enzyme impliquée dans la voie de la jonction d’extrémité non homologue (NHEJ) pour la réparation de la rupture de l’ADN double brin (DSB). Il est également utilisé pour synthétiser des analogues de l’alpha-asarone.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. Soluble à 25 mM dans l’éthanol avec un réchauffement doux et à 100 mM dans le DMSO.
Remarques
Sensible à l’air et à la lumière. Conserver à l’abri de l’air, de la lumière et des agents oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Stocker sous un gaz inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 20357-25-9
Formule moléculaire C9H9NO5
Poids moléculaire (g/mol) 211.17
Numéro MDL MFCD00007134
Clé InChI YWSPWKXREVSQCA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-nitroveratraldehyde, dmnb, 3,4-dimethoxy-6-nitrobenzaldehyde, 4,5-dimethoxy-2-nitro-benzaldehyde, dna-pk inhibitor, benzaldehyde, 4,5-dimethoxy-2-nitro, 2-nitro-4,5-dimethoxybenzaldehyde, dna-dependent protein kinase inhibitor, 2-nitro-4,5-bis methyloxy benzaldehyde, pubchem8213
CID PubChem 88505
Nom IUPAC 4,5-Diméthoxy-2-nitrobenzaldéhyde
SMILES COC1=CC(C=O)=C(C=C1OC)[N+]([O-])=O
Specifications
Nom chimique ou matériau 6-Nitroveratraldehyde
Point de fusion 131°C to 135°C
Quantité 25 g
Beilstein 395599
Sensibilité Air and light sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Soluble to 25 mM in ethanol with gentle warming and to 100 mM in DMSO.
Poids de la formule 211.17
Pourcentage de pureté 96%