Learn More
6'-O-Apiosyl-5-O-Methylvisammioside, MedChemExpress
Code produit 16452589
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16452589 1 mg
16411708 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16452589 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN2295
 Article restreint
Expédition estimée: 15-10-2026
MedChemExpress 6'-O-Apiosyl-5-O-Methylvisammioside is one of the components of the traditional Chinese medicine Kang-Jing.
6'-O-Apiosyl-5-O-Methylvisammioside is one of the components of the traditional Chinese medicine Kang-Jing.
Spécification
Nom chimique ou matériau 6'-O-Apiosyl-5-O-Methylvisammioside
CAS 139446-82-5
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C27H36O14
Quantité 1 mg
SMILES COC1=C(C[C@@H](C(C)(C)O[C@@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]2O)O)O[C@@H]2CO[C@H](OC[C@]3(O)CO)[C@@H]3O)O4)C4=CC(OC(C)=C5)=C1C5=O
Poids moléculaire (g/mol) 584.57
Poids de la formule 584.57
Pourcentage de pureté 99.87%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation