Learn More
6-Oxa-1-azaspiro[3,3 ] hémioxalate dʼheptane, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15494098
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
500 mg
Conditionnement:
250mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15494098 250 mg 250mg
15404108 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15494098 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H57658.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1380571-72-1 | C12H20N2O6 | 288.3 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides et bases forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1380571-72-1
Formule moléculaire C12H20N2O6
Poids moléculaire (g/mol) 288.3
Numéro MDL MFCD22373634
Clé InChI UMKDEMSXCWMHRS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-oxa-1-azaspiro 3.3 heptane oxalate 2:1, 6-oxa-1-azaspiro 3.3 heptane hemioxalate, 6-oxa-1-azaspiro 3.3 heptane oxalate 2, bis 6-oxa-1-azaspiro 3.3 heptane oxalate, 6-oxa-1-azaspiro 3.3 heptane,ethanedioate 2:1, oxalic acid-6-oxa-1-azaspiro 3.3 heptane 1/2, bis 6-oxa-1-azaspiro 3.3 heptane ; oxalic acid
CID PubChem 71299818
Nom IUPAC 6-oxa-1-azaspiro[3,3]heptane;oxalic acid
SMILES C1CNC12COC2.C1CNC12COC2.C(=O)(C(=O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Oxa-1-azaspiro[3.3]heptane hemioxalate
Quantité 250 mg
Poids de la formule 144.15
Pourcentage de pureté 95%