Learn More
Acide 6-oxo-1,4,5,6-tétrahydropyridazine-3-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11449796
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11449796 1 g 1g
11459796 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11449796 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20289.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 27372-38-9
Formule moléculaire C5H6N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 142.114
Numéro MDL MFCD00052030
Clé InChI VUADWGRLHPTYPI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-oxo-1,4,5,6-tetrahydropyridazine-3-carboxylic acid, 1,4,5,6-tetrahydro-6-oxopyridazine-3-carboxylic acid, unii-ot09ztp07e, ot09ztp07e, 6-oxo-1,4,5,6-tetrahydro-pyridazine-3-carboxylic acid, 3-pyridazinecarboxylic acid, 1,4,5,6-tetrahydro-6-oxo, 1,4,5,6-tetrahydro-6-oxo-3-pyridazinecarboxylic acid, 6-oxo-1,4,5,6-tetrahydropyridazin-3-carboxylic acid, 6-oxo-1,4,5-trihydropyridazine-3-carboxylic acid, pubchem19274
CID PubChem 99621
Nom IUPAC Acide 6-oxo-4,5-dihydro-1H-pyridazine-3-carboxylique
SMILES C1CC(=O)NN=C1C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Oxo-1,4,5,6-tetrahydropyridazine-3-carboxylic acid
Point de fusion 196°C to 198°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 142.12
Pourcentage de pureté 97%