Learn More
Acide 6-oxo-1,4,5,6-tétrahydropyridazine-3-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10783223
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10783223 10 g 10g
10522622 1 g 1g
10049101 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10783223 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur BTB07054EA
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 27372-38-9
Formule moléculaire C5H6N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 142.114
Numéro MDL MFCD00052030
Clé InChI VUADWGRLHPTYPI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-oxo-1,4,5,6-tetrahydropyridazine-3-carboxylic acid, 1,4,5,6-tetrahydro-6-oxopyridazine-3-carboxylic acid, unii-ot09ztp07e, ot09ztp07e, 6-oxo-1,4,5,6-tetrahydro-pyridazine-3-carboxylic acid, 3-pyridazinecarboxylic acid, 1,4,5,6-tetrahydro-6-oxo, 1,4,5,6-tetrahydro-6-oxo-3-pyridazinecarboxylic acid, 6-oxo-1,4,5,6-tetrahydropyridazin-3-carboxylic acid, 6-oxo-1,4,5-trihydropyridazine-3-carboxylic acid, pubchem19274
CID PubChem 99621
Nom IUPAC Acide 6-oxo-4,5-dihydro-1H-pyridazine-3-carboxylique
SMILES C1CC(=O)NN=C1C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Oxo-1,4,5,6-tetrahydropyridazine-3-carboxylic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 10 g
Poids de la formule 142.11
Pourcentage de pureté 97%