Learn More
6-Oxo-1,6-dihydropyridazine-3-acide carboxylique monohydraté, 97 %, Thermo Scientific™
Product Code. 10661473
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Unit Size:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement Unit Size
10661473 1 g Flacon en verre ambré 1g
10304372 10 g Flacon en verre ambré 10g
10326394 25 g Flacon en verre ambré 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10661473 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. BTB07063DA
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 37972-69-3
Formule moléculaire C5H3N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 139.09
Numéro MDL MFCD09064936
Clé InChI GIFSROMQVPUQFK-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 6-hydroxypyridazine-3-carboxylic acid, 6-hydroxy-3-pyridazinecarboxylic acid, 6-oxo-1,6-dihydropyridazine-3-carboxylic acid, 6-oxo-1,6-dihydro-pyridazine-3-carboxylic acid, 3-hydroxypyridazine-6-carboxylic acid, 3-pyridazinecarboxylic acid, 1,6-dihydro-6-oxo, 6-hydroxy-pyridazine-3-carboxylic acid, 6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridazinecarboxylic acid, 3-pyridazinecarboxylicacid, 1,6-dihydro-6-oxo, 6-oxohydropyridazine-3-carboxylic acid
CID PubChem 305970
Nom IUPAC Acide 6-oxo-1H-pyridazine-3-carboxylique
SMILES [O-]C(=O)C1=NNC(=O)C=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau 6-Hydroxy-3-pyridazinecarboxylic acid monohydrate
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 158.12
Pourcentage de pureté 97%