Learn More
6-Pentyltetrahydro-2H-pyran-2-one, 97%, BLD Pharm™
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 6-Pentyltetrahydro-2H-pyran-2-one |
| CAS | 705-86-2 |
| Formule moléculaire | C10H18O2 |
| Numéro MDL | MFCD00006649 |
| Quantité | 100 g |
| SMILES | O=C1CCCC(CCCCC)O1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 170.25 |
| Pourcentage de pureté | 97% |