Learn More
6-phénoxynicotinaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10774755
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10774755 5 g Flacon en verre ambré 5g
10551512 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10487032 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10774755 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC19604DE
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 173282-69-4
Formule moléculaire C12H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 199.209
Numéro MDL MFCD02681950
Clé InChI SOPOQXNWJNVZMI-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2776500
Nom IUPAC 6-phénoxypyridine-3-carbalaldéhyde
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC2=NC=C(C=C2)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Phenoxynicotinaldehyde
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 5 g
Synonyme 6-phenoxynicotinaldehyde, 6-phenoxypyridine-3-carboxaldehyde, 2-phenoxypyridine-5-carboxaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde,6-phenoxy, 5-formyl-2-phenoxypyridine, 6-phenoxy-3-pyridinecarboxaldehyde, 6-phenoxy-pyridine-3-carbaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde, 6-phenoxy
Poids de la formule 199.21
Pourcentage de pureté 97%