Learn More
6-Phenyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine, TRC
Code produit 30410561
Change view
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30410561 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30410561 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP3210732.5G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 91-76-9
Formule moléculaire C9 H9 N5
Poids moléculaire (g/mol) 187.2
Synonyme s-Triazine, 2,4-diamino-6-phenyl- (6CI,8CI), 6-Phenyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine, 2,4-Diamino-6-phenyl-1,3,5-triazine, 2,4-Diamino-6-phenyl-s-triazine, 2,6-Diamino-4-phenyl-1,3,5-triazine, 2-Phenyl-4,6-diamino-1,3,5-triazine, 2-Phenyl-4,6-diamino-s-triazine, 4,6-Diamino-2-phenyl-s-triazine, 6-Phenyl-2,4-diamino-1,3,5-triazine, Benzoguanamine, Benzoguanimine, Benzoquanamine, ENT 60118, NSC 3267, Nikaganamine
Nom IUPAC 6-phenyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine
SMILES Nc1nc(N)nc(n1)c2ccccc2
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzoguanamine (6-Phenyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine)
Quantité 2.5 g
Formule InChI InChI=1S/C9H9N5/c10-8-12-7(13-9(11)14-8)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H4,10,11,12,13,14)
Poids de la formule 187.0858