Learn More
6-Phenyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine, TRC
Code produit 30180151
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
500 mg
Conditionnement:
250mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30180151 250 mg 250mg
30180143 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30180151 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP321073250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 91-76-9
Formule moléculaire C9 H9 N5
Poids moléculaire (g/mol) 187.2
Synonyme s-Triazine, 2,4-diamino-6-phenyl- (6CI,8CI), 6-Phenyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine, 2,4-Diamino-6-phenyl-1,3,5-triazine, 2,4-Diamino-6-phenyl-s-triazine, 2,6-Diamino-4-phenyl-1,3,5-triazine, 2-Phenyl-4,6-diamino-1,3,5-triazine, 2-Phenyl-4,6-diamino-s-triazine, 4,6-Diamino-2-phenyl-s-triazine, 6-Phenyl-2,4-diamino-1,3,5-triazine, Benzoguanamine, Benzoguanimine, Benzoquanamine, ENT 60118, NSC 3267, Nikaganamine
Nom IUPAC 6-phenyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine
SMILES Nc1nc(N)nc(n1)c2ccccc2
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzoguanamine (6-Phenyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine)
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C9H9N5/c10-8-12-7(13-9(11)14-8)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H4,10,11,12,13,14)
Poids de la formule 187.0858