Learn More
6-phényl-1-hexanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10720591 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
Code produit. 10720591
Marque: Thermo Scientific Acros 308470010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Phenyl-1-hexanol
Note relative au nom 97%
CAS 2430-16-2
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore
Densité 0.9500g/mL
Point d’ébullition 154°C to 155°C (11.0 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C12H18O
Formule linéaire C6H5(CH2)6OH
Indice de réfraction 1.5100 to 1.512
Numéro MDL MFCD00014063
Quantité 1 g
Gravité spécifique 0.95
Synonyme 6-phenyl-1-hexanol, benzenehexanol, 6-phenylhexanol, 6-phenyl-n-hexanol, zlchem 717, acmc-20alxt, 6-phenyl hexanol-1, 6-phenyl-hexan-1-ol
Clé InChI FDXBUMXUJRZANT-UHFFFAOYSA-N
SMILES OCCCCCCC1=CC=CC=C1
Nom IUPAC 6-phénylhexan-1-ol
Poids moléculaire (g/mol) 178.28
CID PubChem 520110
Poids de la formule 178.28
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide