Learn More
6-Phényl-2-thiouracile, TRC
Code produit 17983435
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17983435 1 g 1g
17961535 50 mg 50mg
17972875 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17983435 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP3371051G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 36822-11-4
Formule moléculaire C10 H8 N2 O S
Poids moléculaire (g/mol) 204.248
Synonyme Uracil, 6-phenyl-2-thio- (6CI,7CI,8CI), 2,3-Dihydro-6-phenyl-2-thioxo-4(1H)-pyrimidinone, 2-Mercapto-6-phenylpyrimidin-4-ol, 6-Phenyl-2-thiouracil, 6-Phenylthiouracil, Fenucil, NSC 163991, NSC 42600
Nom IUPAC 6-phényl-2-sulfanylidène-1H-pyrimidine-4-one
SMILES O=C1NC(=S)NC(=C1)c2ccccc2
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Phenyl-2-thiouracil
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C10H8N2OS/c13-9-6-8(11-10(14)12-9)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H2,11,12,13,14)
Poids de la formule 204.0357