Learn More
6-phénylnicotinaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10306404
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10306404 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10011174 1 g Flacon en verre ambré -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10306404 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC21104CB
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 63056-20-2
Formule moléculaire C12H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 183.21
Numéro MDL MFCD03086130
Clé InChI HWDMDOSKSDLXEH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-phenylnicotinaldehyde, 6-phenylpyridine-3-carboxaldehyde, 2-phenyl-5-pyridinecarboxaldehyde, 6-phenyl-3-pyridinecarboxaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde, 6-phenyl, 2-phenylpyridine-5-carbaldehyde, 6-phenyl-pyridine-3-carbaldehyde
CID PubChem 2764562
Nom IUPAC 6-phénylpyridine-3-carbaldéhyde
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=NC=C(C=C2)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Phenylnicotinaldehyde
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 183.21
Pourcentage de pureté 97%