Learn More
Acide 6-phénylnicotinique, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10712473
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10712473 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10487222 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10712473 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC21101CB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 29051-44-3
Formule moléculaire C12H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 199.209
Numéro MDL MFCD03086128
Clé InChI DLFLQXUYRFIFOK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-phenylnicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 6-phenyl, 6-phenyl-nicotinic acid, 2-phenyl pyridine-5-carboxylic acid, 6-phenyl nicotinic acid, acmc-1cmxf, 2-phenyl-5-carboxypyridine, 3-carboxy-6-phenylpyridine, 2-phenyl-5-pyridinecarboxylic acid, 6-phenyl-3-pyridinecarboxylic acid
CID PubChem 120118
Nom IUPAC acide 6-phénylpyridine-3-carboxylique
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=NC=C(C=C2)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Phenylnicotinic acid
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 199.21
Pourcentage de pureté 95%