Learn More
6-phénylnicotinonitrile, 97 %, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 6-Phenylnicotinonitrile |
| % min. CAS | 96.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | 6-phenylnicotinonitrile, 5-cyano-2-phenylpyridine, 3-pyridinecarbonitrile,6-phenyl, 3-pyridinecarbonitrile, 6-phenyl, 6-phenylniocotinonitrile, 2-phenyl-5-cyanopyridine, 3-cyano-6-phenylpyridine, 6-phenyl-3-pyridinecarbonitrile |
| Poids de la formule | 180.21 |
| Pourcentage de pureté | 97% |