Learn More
6-Phénylphénathridine-3,8-diamine, TRC
Code produit 30414545
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30414545 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30414545 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP3358601G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Phenylphenathridine-3,8-diamine
CAS 52009-64-0
Formule moléculaire C19 H15 N3
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C19H15N3/c20-13-6-8-15-16-9-7-14(21)11-18(16)22-19(17(15)10-13)12-4-2-1-3-5-12/h1-11H,20-21H2
SMILES Nc1ccc2c(c1)nc(c3ccccc3)c4cc(N)ccc24
Nom IUPAC 6-phénylphénanthridine-3,8-diamine
Poids moléculaire (g/mol) 285.34
Poids de la formule 285.1266