Learn More
6-pipéridine-1-ylnicotinaldéhyde, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 6-Piperidin-1-ylnicotinaldehyde |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Quantité | 1 g |
| Poids de la formule | 190.24 |
| Pourcentage de pureté | 97% |