Learn More
Acide 6-pipéridinonicotinique, 97 %, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 6-Piperidinonicotinic acid |
| % min. CAS | 97.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Quantité | 5 g |
| Nom IUPAC | Acide 6-pipéridine-1-ylpyridine-3-carboxylique |
| Poids de la formule | 206.24 |
| Pourcentage de pureté | 97% |