Learn More
(6-Piperidinopyrid-2-yl)méthanol, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10680454
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10680454 1 g Flacon en verre ambré 1g
10245274 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10680454 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC38109DA
 Article restreint
Expédition estimée: 28-08-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 869901-07-5
Formule moléculaire C11H16N2O
Poids moléculaire (g/mol) 192.262
Numéro MDL MFCD08690242
Clé InChI WLHPFWHASVOLSO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-piperidinopyrid-2-yl methanol, 6-piperidin-1-yl pyridin-2-yl methanol, 6-piperidyl-2-pyridyl methan-1-ol, 2-pyridinemethanol,6-1-piperidinyl, 6-piperidin-1-ylpyridin-2-yl methanol, 2-hydroxymethyl-6-piperidin-1-ylpyridine
CID PubChem 18525733
Nom IUPAC (6-pipéridine-1-ylpyridine-2-yle)méthanol
SMILES C1CCN(CC1)C2=CC=CC(=N2)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau (6-Piperidinopyrid-2-yl)methanol
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 192.26
Pourcentage de pureté 97%