Learn More
6-piperidinopyridine-2-carbalaldéhyde, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10748065
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10748065 250 mg 250mg
10544194 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10748065 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC38104CB
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 859850-71-8
Formule moléculaire C11H14N2O
Poids moléculaire (g/mol) 190.246
Numéro MDL MFCD08543443
Clé InChI CFKVMXWXARUDQI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-piperidin-1-yl picolinaldehyde, 6-piperidinopyridine-2-carbaldehyde, 6-piperidin-1-yl pyridine-2-carbaldehyde, 2-formyl-6-piperidin-1-yl pyridine, 6-piperidylpyridine-2-carbaldehyde, 2-pyridinecarboxaldehyde,6-1-piperidinyl, 2-pyridinecarboxaldehyde, 6-1-piperidinyl
CID PubChem 18525732
Nom IUPAC 6-pipéridine-1-ylpyridine-2-carbalaldéhyde
SMILES C1CCN(CC1)C2=CC=CC(=N2)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Piperidinopyridine-2-carbaldehyde
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 250 mg
Poids de la formule 190.24
Pourcentage de pureté 97%