Learn More
Labconco Rotor pour microplaques à 6 emplacements - CentriVap Pro
Code produit 30533408 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conditionnement:
1 pièce
Matériau (revêtement):
PTFE
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Conditionnement Matériau (revêtement)
30533408 1 pièce -
30533433 1 pièce PTFE
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30533408 Fournisseur Labconco Code fournisseur 7555900
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Rotors à utiliser avec Labconco™ CentriVap™ Concentrateurs sous vide professionnels. Options disponibles : acier inoxydable et revêtement PTFE.
  • Compatible avec CentriVap Concentrateurs sous vide professionnels
  • matériau en acier inoxydable
  • Revêtement PTFE en option
Spécification
Matériau Acier inoxydable
Type Rotor
Système de rotor CentriVap Pro
Dimensions (L x l x H) 28,45 x 27,69 x 8,13 cm (11,2 x 10,9 x 3,2 in)
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.