Learn More
(6-Pyrrolidine-1-ylpyride-2-yl)méthanol, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10587084
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10587084 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10285744 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10587084 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC38009CB
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 868755-48-0
Formule moléculaire C10H14N2O
Poids moléculaire (g/mol) 178.235
Numéro MDL MFCD09702357
Clé InChI INCLVFBQYYTJLC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-pyrrolidin-1-ylpyrid-2-yl methanol, 6-pyrrolidin-1-yl pyridin-2-yl methanol, 2-pyridinemethanol,6-1-pyrrolidinyl, 6-pyrrolidin-1-ylpyridin-2-yl methanol, 6-pyrrolidinyl-2-pyridyl methan-1-ol, 1-2-hydroxymethyl pyridin-2-yl pyrrolidine, 2-hydroxymethyl-6-pyrrolidin-1-yl pyridine
CID PubChem 24229483
Nom IUPAC (6pyrrolidine-1-ylpyridine-2-yl) méthanol
SMILES C1CCN(C1)C2=CC=CC(=N2)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau (6-Pyrrolidin-1-ylpyrid-2-yl)methanol
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 178.23
Pourcentage de pureté 97%